Läs mer
2,2,4,4-Tetramethyloctane, TRC
Produktkod. 30137323
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30137323 25 mg -
30007456 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30137323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT30370025MG
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62183-79-3
Molekylformel C12 H26
Molekylvikt (g/mol) 170.33
IUPAC-namn 2,2,4,4-tetramethyloctane
LEDER CCCCC(C)(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,4-Tetramethyloctane
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-7-8-9-12(5,6)10-11(2,3)4/h7-10H2,1-6H3
Formel vikt 170.2035