Läs mer
2,2,4,4-Tetramethylpentane, 98%
Produktkod. 11490197
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490197 10 g 10g
11400207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11490197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21642.09
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 1070-87-7 | C9H20 | 128.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070-87-7
Molekylformel C9H20
Molekylvikt (g/mol) 128.26
MDL-nummer MFCD00060873
InChI-nyckel GUMULFRCHLJNDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14058
IUPAC-namn 2,2,4,4-tetrametylpentan
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,4-Tetramethylpentane
Densitet 0.72
Kokpunkt 121°C
Flampunkt 6°C (43°F)
Odör Petroleum-like
Linjär formel (CH3)3CCH2C(CH3)3
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3295
Synonym di-tert-butylmethane, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl, unii-7js6eal3ee, 7js6eal3ee, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl-8ci 9ci, 2,4,4-tetramethylpentane, acmc-2098nd, pentane,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4,-tetramethylpentane, pentane,2,2,4,4-tetramethyl
Formel vikt 128.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.