missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2',4,4'-Tetranitro-1,1'-biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',4,4'-Tetranitro-1,1'-biphenyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6N4O8/c17-13(18)7-1-3-9(11(5-7)15(21)22)10-4-2-8(14(19)20)6-12(10)16(23)24/h1-6H |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?