Läs mer
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-d3 |
| CAS | 1219794-68-9 |
| Molekylformel | C12 D3 H2 Cl5 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-D3, PCB 101 D3, 2,2',4,5,5'-PentaCB-3',4',6'-d3, PCB No. 101-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 1,4-dichloro-2,3,5-trideuterio-6-(2,4,5-trichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.452 |
| Formel vikt | 326.902 g/mol |
| Visa mer |