missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-d3, TRC

Produktkod. 30413663
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413663 10 mg
30409653 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22041310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1219794-68-9
Molekylformel C12 D3 H2 Cl5
Molekylvikt (g/mol) 329.452
Synonym 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-D3, PCB 101 D3, 2,2',4,5,5'-PentaCB-3',4',6'-d3, PCB No. 101-d3
IUPAC-namn 1,4-dichloro-2,3,5-trideuterio-6-(2,4,5-trichlorophenyl)benzene
LEDER [2H]c1c([2H])c(Cl)c(c([2H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl-3',4',6'-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H/i1D,2D,3D
Formel vikt 326.902
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.