Läs mer
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11397995
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397995 5 g 5g
11308005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08136.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-72-1
Molekylformel C9H7Cl3O3
Molekylvikt (g/mol) 269.50
MDL-nummer MFCD00002646
InChI-nyckel ZLSWBLPERHFHIS-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenoprop, silvex, 2-2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid, double strength, fenormone, propon, color-set, aqua-vex, sta-fast, fruitone t
PubChem CID 7158
ChEBI CHEBI:34758
IUPAC-namn 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propanoic acid
LEDER CC(OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Smältpunkt 176°C to 180°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1985768
Formel vikt 269.51
Procent renhet 96%