missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15455437
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455437 250 mg 250mg
15445437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15455437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32686.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 883267-70-7
Molekylformel C8H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 176.138
MDL-nummer MFCD06660356
InChI-nyckel KHFXXIXHSGJQOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17750839
IUPAC-namn 2-(2,4,5-trifluorophenyl)ethanol
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Brytningsindex 1.4732
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-2,4,5-trifluorophenyl ethanol, 2-2,4,5-trifluorophenyl-ethanol, 2,4,5-trifluorobenzeneethanol, 2-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-ol, 2,4,5-trifluorophenylethanol, 2,4,5-trifluorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2,4,5-trifluoro, benzeneethanol,2,4,5-trifluoro, 2-2,4,5-tris fluoranyl phenyl ethanol
Formel vikt 176.14
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.