Läs mer
2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[(4-[(5S)-5-[([(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl)phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 931117-61-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-[(4-[(5S)-5-[([(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl)phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19H20ClN3O6S . HCl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Rivaroxaban Impurity A Hydrochloride |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=C(NCCOCC(O)=O)C=C2)C[C@H](CNC(C3=CC=C(Cl)S3)=O)O1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.903646 |
| Visa mer |