missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[(4-[(5S)-5-[([(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl)phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 931117-61-2 |
| Molekylformel | C19H20ClN3O6S.HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Acetic acid, 2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20ClN3O6S.ClH/c20-16-6-5-15(30-16)18(26)22-9-14-10-23(19(27)29-14)13-3-1-12(2-4-13)21-7-8-28-11-17(24)25;/h1-6,14,21H,7-11H2,(H,22,26)(H,24,25);1H/t14-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.OC(=O)COCCNc1ccc(cc1)N2C[C@H](CNC(=O)c3ccc(Cl)s3)OC2=O |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(5S)-5-[[(5-chlorothiophene-2-carbonyl)amino]methyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]anilino]ethoxy]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.3575 |
| Formel vikt | 489.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?