missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl-3',4',5'-d3, CDN

Produktkod. 30319972
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319972 0.005 g
30311551 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319972 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND69020.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl-3',4',5'-D3
CAS 1219794-64-5
Molekylformel C12 D3 H2 Cl5
Kvantitet 0.005 g
Synonym 2,2',4,6,6'-Pentachloro-1,1'-biphenyl-3',4',5'-d3, 2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl-3',4',5'-D3, 2,2',4',6,6'-Pentachlorobiphenyl-3,4,5-d3, PCB 104-d3, 2,2',4,6,6'-PentaCB-3',4',5'-d3
InChI formel InChI=1 S/C12H5Cl5/c13-6-4-9(16)12(10(17)5-6)11-7(14)2-1-3-8(11)15/h1-5 H/i1D,2 D,3 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c(Cl)c1[2 H])c2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn 1,5-dichloro-2,3,4-trideuterio-6-(2,4,6-trichlorophenyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 329.4516
Formel vikt 326.9022 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.