Läs mer
2,2,4,6,6-Pentametylheptan 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325324
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325324 1 ml
1 options
Produktkod. 30325324 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15975500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
CAS 13475-82-6
Analyt- eller komponentnamn 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H26
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3
LEDER CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,4,6,6-pentametylheptan
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 170.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 170,2035 g/mol