Produktkod. 30136725
Kvantitet:
1 mL
2.5 mL
5 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
30136725
2.5 mL
30011098
5 mL
30004141
1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
30136725
Leverantör
Toronto Research Chemicals
Leverantörsnummer
TRCP2272252.5ML
Logga in för priser
/ 2.5ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
Kemiska identifierare
CAS
13475-82-6
Molekylformel
C12 H26
Molekylvikt (g/mol)
170.33
Synonym
Sodium saccharin, Sodium 2-benzimidazole-1,1-dioxide
IUPAC-namn
2,2,4,6,6-pentametylheptan
LEDER
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Kvantitet
2.5 mL
InChI formel
InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3
Formel vikt
170.2035
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .