Läs mer
2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl Chloride (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl Chloride |
| CAS | 154445-78-0 |
| Molekylformel | C13 H17 Cl O3 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3 |
| LEDER | Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.79 |
| Formel vikt | 288.059 |