Läs mer
2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 871550-18-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2,4-Bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 N12 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | α-[2,4-Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, 2-[2,4-bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N12O/c30-17(4-26-10-18-6-22-26,5-27-11-19-7-23-27)15-2-1-14(28-12-20-8-24-28)3-16(15)29-13-21-9-25-29/h1-3,6-13,30H,4-5H2 |
| LEDER | OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3n4cncn4)n5cncn5 |
| IUPAC-namn | 2-[2,4-bis(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Visa mer |