Läs mer
2-(2-(4-Chlorophenoxy)phenyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-(4-Chlorophenoxy)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25563-04-6 |
| Molekylformel | C14H11ClO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [o-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-acetic Acid, 2-(4-Chlorophenoxy)phenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO3/c15-11-5-7-12(8-6-11)18-13-4-2-1-3-10(13)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-(4-chlorophenoxy)phenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.69 |
| Formel vikt | 262.04 |