Läs mer
2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O3S/c22-18-6-2-4-8-20(18)28-19-7-3-1-5-17(19)21(26)24-11-9-23(10-12-24)13-15-27-16-14-25/h1-8,25H,9-16,22H2 |
| Formel vikt | 401.1773 |