missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate, Mikromol™

Produktkod. 17910346
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17910346 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17910346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1130.340025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethyl 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate
CAS 1798840-31-9
Analyt- eller komponentnamn Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C40H42N6O3S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl 2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)acetate, Quetiapine EP Impurity C
LEDER O=C(CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
Molekylvikt (g/mol) 718.94
Kvantitet 25 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.