Läs mer
2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl AcetateQuetiapine Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine Impurity B |
| CAS | 844639-07-2 |
| Molekylformel | C23 H27 N3 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate Quetiapine Acetate, 11-[4-[2-(2-Acetoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][a,4]thiazepine, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]-ethanol Acetate, Quetiapine USP-B |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O3S/c1-18(27)29-17-16-28-15-14-25-10-12-26(13-11-25)23-19-6-2-4-8-21(19)30-22-9-5-3-7-20(22)24-23/h2-9H,10-17H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.5438 |
| Formel vikt | 425.1773 |