Läs mer
2-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)acetic Acid |
| CAS | 2639-79-4 |
| Molekylformel | C8H6Cl2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetic acid, (2,4-dichloro-5-hydroxyphenoxy)- (7CI,8CI,9CI), 2-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)acetic acid, 2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxyacetic acid, 5-Hydroxy-2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 5-Hydroxy-2,4-D, 2,4-D-5-hydroxy, 2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxyacetic Acid, 5-Hydroxy-2,4-dichlorophenoxyacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O4/c9-4-1-5(10)7(2-6(4)11)14-3-8(12)13/h1-2,11H,3H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)COc1cc(O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.03 |
| Formel vikt | 235.9643 |