Läs mer
(±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine |
| CAS | 88965-93-9 |
| Molekylformel | C8H9Cl2NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | α-(Aminomethyl)-2,4-dichlorobenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,12H,4,11H2 |
| LEDER | ClC1=CC=C(C(O)CN)C(Cl)=C1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.07 |
| Formel vikt | 205.01 |