Läs mer
2-(2,4-Dichlorophenyl)-oxirane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,4-Dichlorophenyl)-oxirane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8-4-11-8/h1-3,8H,4H2 |
| Formel vikt | 187.9796 |