Läs mer
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,2,3-propanetriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2O3/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9(14,4-12)5-13/h1-3,12-14H,4-5H2 |
| Formel vikt | 204.0598 |