Läs mer
2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-ol |
| CAS | 141113-36-2 |
| Molekylformel | C9H8F2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Difluoro-beta-methylene-benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F2O/c1-6(5-12)8-3-2-7(10)4-9(8)11/h2-4,12H,1,5H2 |
| LEDER | OCC(=C)c1ccc(F)cc1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vikt | 170.0543 |