Läs mer
2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,2-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F2N3O2/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(18,5-17)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7,17-18H,4-5H2 |
| Formel vikt | 255.0819 |