missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-ol |
| CAS | 51788-81-9 |
| Molekylformel | C9H10F2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Difluoro-alpha,alpha-dimethyl-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2O/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,12H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(O)c1ccc(F)cc1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.17 |
| Formel vikt | 172.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?