Läs mer
2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol, Mikromol™
Beskrivning
2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| CAS | 173837-65-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 F2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2O3/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9(14,4-12)5-13/h1-3,12-14H,4-5H2 |
| LEDER | OCC(O)(CO)c1ccc(F)cc1F |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-difluorophenyl)propane-1,2,3-triol |
| Visa mer |