Läs mer
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 2513-33-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid |
| Visa mer |