Läs mer
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30459373
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459373 4 x 25 mg
17923146 25 mg
17971346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459373 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0133.0400254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 2513-33-9
Analyt- eller komponentnamn 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H10 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
IUPAC-namn 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 258.0528 g/mol