Läs mer
2-[(2,4-dimetylfenyl)sulfanyl]anilin, TRC
Produktkod. 30369289
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369289 5 g
30387741 1 g
30376476 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30369289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4473355G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1019453-85-0
Molekylformel C14H15NS
Molekylvikt (g/mol) 229.34
Synonym 2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]benzenamine
IUPAC-namn 2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylaniline
LEDER Cc1ccc(Sc2ccccc2N)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H15NS/c1-10-7-8-13(11(2)9-10)16-14-6-4-3-5-12(14)15/h3-9H,15H2,1-2H3
Formel vikt 229.0925