missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levocetirizine Amide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26)/t21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 387.1714 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?