Läs mer
2,2',4'-Trichloroacetophenone, 97%
Produktkod. 11469792
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469792 25 g 25g
11479792 100 g 100g
11489792 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469792 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10835.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4252-78-2 | C8H5Cl3O | 223.477 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4252-78-2
Molekylformel C8H5Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 223.477
MDL-nummer MFCD00000934
InChI-nyckel VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl chloride, unii-2e35p7hji2, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ccris 633, ethanone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl, 2,2,4-trichloroacetophenone, dsstox_cid_6190, 1-2,4-dichlorophenyl-2-chloroethan-1-one
PubChem CID 20250
IUPAC-namn 2-klor-l-(2,4-diklorfenyl)etanon
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2',4'-Trichloroacetophenone
Smältpunkt 52°C to 56°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 957098
Formel vikt 223.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.