missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,4-Trichlorodecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trichlorodecane |
| CAS | 39185-78-9 |
| Molekylformel | C10 H19 Cl3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19Cl3/c1-3-4-5-6-7-9(11)8-10(2,12)13/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC(Cl)CC(C)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2,4-trichlorodecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.617 |
| Formel vikt | 244.055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?