missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,4-Trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 4497-58-9 |
| Molekylformel | C12H17N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4-trimethylquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N/c1-9-8-12(2,3)13-11-7-5-4-6-10(9)11/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1CC(C)(C)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2,2,4-trimethyl-3,4-dihydro-1H-quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.28 |
| Formel vikt | 175.1361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?