Läs mer
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane, 99%
Produktkod. 11434857
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434857 25 g 25g
11444857 100 g 100g
11454857 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21823.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1193-11-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-11-9
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00090841
InChI-nyckel ALTFLAPROMVXNX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62384
IUPAC-namn 2,2,4-trimetyl-l,3-dioxolan
LEDER CC1COC(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Densitet 0.897
Kokpunkt 98°C
Flampunkt 32°C (90°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3271
Synonym propylene glycol acetone ketal, 1,3-dioxolane, 2,2,4-trimethyl, acetone propylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2,2,4-trimethyl, fema no. 3441, 2,2,4-trimethyl-1,3-oxacyclopentane, 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxacyclopentane, propylene glycol acetonide, 1,2-propanediol acetonide, 2,2,4-trimethyldioxolane
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.