Läs mer
2,2,4-trimetyl-1,3-dioxolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 1193-11-9 |
| Molekylformel | C6H12O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1COC(O1)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,2,4-trimetyl-1,3-dioxolan |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vikt | 116.0837 |