Läs mer
2,2,4-trimetyl-1,3-dioxolin, TRC
Produktkod. 30450422
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30450422 2.5 g
1 options
Produktkod. 30450422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8965902.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
CAS 1193-11-9
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CC1COC(O1)(C)C
IUPAC-namn 2,2,4-trimetyl-1,3-dioxolan
Molekylvikt (g/mol) 116.15
Formel vikt 116.0837