Läs mer
2,2,4-trimetyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrat
Produktkod. 11393928
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393928 100 g 100g
11303938 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040366.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216,321 g/mol
Anställd inom läkemedelsindustrin. Som koalescerande för latexfärger. Hittar tillämpningar inom beläggningar, nagelvård, tryckfärger, lösningsmedel för kosmetika och personlig vård, mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25265-77-4
Molekylformel C12H24O3
Molekylvikt (g/mol) 216.321
MDL-nummer MFCD00148967
InChI-nyckel DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC-namn (3-hydroxi-2,2,4-trimetylpentyl)-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate
Smältpunkt -50 °C
Färg Färglös
Densitet 0.950 g/mL
Kokpunkt 254 °C till 261 °C
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten 900 mg/L.
Formel vikt 216.32
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.