Läs mer
2,2,4-trimetyl-1,3-pentandioldiisobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10637411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637411 1 kg Glasflaska 1kg
10160991 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422000010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6846-50-0 | C16H30O4 | 286.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6846-50-0
Molekylformel C16H30O4
Molekylvikt (g/mol) 286.4
MDL-nummer MFCD00059267
InChI-nyckel OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635
PubChem CID 23284
IUPAC-namn [2,2,4-trimetyl-3-(2-metylpropanoyloxi)pentyl]-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 280.0°C
Flampunkt 128°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4330 to 1.4350
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 9399
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 286.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.