Läs mer
2,2,4-trimetyl-1,3-pentanediol Diisobutyrat-d14, TRC
Produktkod. 30457041
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457041 1 mg
30455684 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457041 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7981211MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14
Molekylformel C16 D14 H16 O4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3/i3D3,4D3,5D3,6D3,11D,12D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)OCC(C)(C)C(OC(=O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn [2,2,4-trimetyl-3-[2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriometyl)propanoyl]oxypentyl] 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriometyl)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 300.493
Formel vikt 300.302