Läs mer
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIB) |
| CAS | 6846-50-0 |
| Molekylformel | C16 H30 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanoic acid','2-methyl-','1,1'-[2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl] ester (ACI), 1,3-Pentanediol','2,2,4-trimethyl-','diisobutyrate (8CI), Isobutyric acid','1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester (7CI','8CI), Propanoic acid','2-methyl-','2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl ester (9CI), 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 2-methylpropanoic acid diester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol bis(isobutyrate), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol di(isopropylformate), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl diisobutyrate, 2,2,4-Trimethylpentane 1,3-diisobutanoate, 2,2-Dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl bis(2-methylpropanoate), [2,2,4-Trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate, C 16, CS 16, Eastman TXIB, Kodaflex TXIB, Kyowanol D, Kyowanol M, NX 800, OE 300, Optifilm Enhancer 300, RTC 16, Texanol isobutyrate, Texanol OE 300, TXIB |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3 |
| LEDER | CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.41 |
| Formel vikt | 286.2144 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?