Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, 99,5%, Extra torrt över molekylsikt, AcroSeal™
Produktkod. 10692613 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10692613 1 L 1 L
10078901 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10692613 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 SEK
    1480.01 SEK / 1 L
    Save 44.99 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-84-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00008943
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smältpunkt -107,0 °C
Namnnotering Över molekylsikt
CAS Min % 99.4
Färg Färglös
CAS Max % 100.0
Densitet 0.6900g/mL, 0.69
Kvantitet 1 L
Flampunkt −12 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3915
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viskositet 0,51 mPa (22 °C)
Vatten 0,005 % Max. (Coulometrisk)
Beilstein 01, IV, 439
Merck Index 15, 5239
Kokpunkt 98,0 °C till 99,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol, löslig i bensen, toluen, xylen, kloroform, dmf, eter, ccl4 och cs2, blandbar med aceton, löslig i oljor utom ricinolja
Formel vikt 114.23
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra torr över molekylsikt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.