Produktkod. 15635880
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15635880
2.5 L
Glass Bottle
2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15635880
Leverantör
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverantörsnummer
590452.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.5% (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC variations and decrease issues traceable to solvent contamination all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Kemiska identifierare
CAS
540-84-1
Molekylformel
C8H18
Molekylvikt (g/mol)
114.232
MDL-nummer
MFCD00008943
InChI-nyckel
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID
10907
ChEBI
CHEBI:62805
IUPAC-namn
2,2,4-trimethylpentane
LEDER
CC(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
2,2,4-Trimethylpentane
Smältpunkt
-107°C
Färg
Colorless
Kvantitet
2.5 L
Explosionsgräns
6%
Tändpunkt
745°C
Förpackning
Glass Bottle
Brytningsindex
1.39 to 1.392
Linjär formel
(CH3 )2 CHCH2 C(CH3 )3
UN-nummer
UN1262
Beilstein
1696876
Kokpunkt
98°C to 100°C
Formel vikt
114.23g/mol
Procent renhet
≥99.5% (GC)
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .