Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, 99 %
Beskrivning
2,2,4-trimetylpentan används som lösningsmedel i spektrofotometrisk analys och i organisk syntes. På grund av dess höga oktantal mot knackningar används den i stor utsträckning som standardreferensbränsle för oktantal. Det fungerar som en entrainer i azeotropisk destillation såväl som thinner. Det är involverat som processhjälpmedel i petroleumindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,2,4-trimetylpentan används som lösningsmedel i spektrofotometrisk analys och i organisk syntes. På grund av dess höga oktantal mot knackningar används den i stor utsträckning som standardreferensbränsle för oktantal. Det fungerar som en entrainer i azeotropisk destillation såväl som thinner. Det är involverat som processhjälpmedel i petroleumindustrin.
Löslighet
Blandbar med bensen, toluen, xylen, kloroform, eter, koldisulfid, koltetraklorid, DMF, aceton, heptan och oljor. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från antändningskällor. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trimethylpentane |
| Smältpunkt | -107 °C |
| Densitet | 0.692 |
| Kokpunkt | 98 °C till 99 °C |
| Flampunkt | −7 °C (19 °F) |
| Odör | Nästan luktfritt |
| Linjär formel | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
| Brytningsindex | 1.391 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN1262 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.