Läs mer
Solstice 2,2,4-trimetylpentan
Produktkod. 15905620
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15905620 7 L 7 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15905620 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 322917L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
2,2,4-trimetylpentan, Puriss. pa,≥ 99,5 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier.
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethylpentane
pH Ingen tillgänglig data
Smältpunkt -107 °C
CAS 540-84-1
Färg Färglös
Densitet 0,69 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt -12 °C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. P.A.
Molekylformel C8H18
Linjär formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Ångtryck 55 hPa (21 °C)
MDL-nummer MFCD00008943
Viskositet Ingen tillgänglig data
UN-nummer UN1262
Beilstein 1696876
Synonym Isooctane
Kokpunkt 99 °C (1,013 hPa)
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
Molekylvikt (g/mol) 114.23
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS