Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, ACS, 99+%
Produktkod. 11400530
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400530 500 mL 500ml
11328287 1 L 1 L
11338287 4 x 1 L 4 L
11348287 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11400530 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031787.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114,232 g/mol
Lösningsmedel, thinner, vid bestämning av bränsleoktantal 2,2,4-Trimetylpentan används som lösningsmedel vid spektrofotometrisk analys och organisk syntes. På grund av dess höga oktantal mot knackningar används den i stor utsträckning som standardreferensbränsle för oktantal. Det fungerar som en entrainer i azeotropisk destillation såväl som en thinner. Det är involverat som ett processhjälpmedel i petroleumindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-84-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00008943
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Smältpunkt -107 °C
Färg Färglös
Densitet 0.692
Kokpunkt 98 °C till 99 °C
Flampunkt -7 °C (19 °F)
Analysprocentintervall >99%
Odör Nästan luktfritt
Brytningsindex 1.391
Kvantitet 500 mL
UN-nummer 1262
Beilstein 1696876
Löslighetsinformation Löslig i bensen, toluen, xylen, kloroform, eter, CS2, CCl4 och DMF. Blandbar med bensen, toluen, xylen, kloroform, eter, koldisulfid, koltetraklorid, aceton, heptan och oljor. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 114.23
Ångtryck 15 hPa (11 mm Hg) vid 20 °C
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.