Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10614641 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10614641 2.5 L 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10614641 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8217.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Överskrider ACS-specifikationerna
Specifikationer
Smältpunkt -107 °C
CAS 540-84-1
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0,692 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -12 °C
Rester efter avdunstning Max. 0,001 %
Analysprocentintervall min. 99,0 %
Molekylformel C8H18
MDL-nummer MFCD00008943
Kokpunkt 99,2 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
Molekylvikt (g/mol) 114.23