missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2,4-Trimethylpentane-d18, CDN

Produktkod. 30317327
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317327 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317327 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND20101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethylpentane (D18)
CAS 51685-57-5
Molekylformel C8 D18
Kvantitet 1 g
Synonym Pentane-1,1,1,3,3,4,5,5,5-d9, 2,2,4-tri(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 2,2,4-Tri(methyl-d3)pentane-1,1,1,3,3,4,5,5,5-d9 (ACI), Pentane-1,1,1,2,3,3,5,5,5-d9, tri(methyl-d3)- (7 CI), Pentane-1,1,1,2,3,3,5,5,6-d9, 2,4,4-tri(methyl-d3)- (6 CI), Isooctane-d18, Perdeuterated isooctane, 2,2,4-Trimethylpentane-d18, 2,2,4-Trimethylpentane-D18
InChI formel InChI=1 S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,5,5,5-nonadeuterio-2,4,4-tris(trideuteriomethyl)pentane
Molekylvikt (g/mol) 132.3394
Formel vikt 132.2538 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.