missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2,4-Trimethylpentane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Produktkod. 11423733 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Metallburk
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11423733 500 mL Amber Glass Bottle 500ml
10666272 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
10243962 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.5 L
10244210 5 L Metal Can 5 L
10676272 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11423733 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3600/08
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.

Kemiska identifierare

CAS 540-84-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer 8943
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-namn 2,2,4-trimethylpentane
LEDER CC(C)CC(C)(C)C

Specifikationer

Smältpunkt -107°C
Färg Colorless
Kvantitet 500 mL
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 51mbar at 20°C
Viskositet 0.51 mPaS at 22°C
Kokpunkt 98°C
Formel vikt 114.23g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.