Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, för analys av bekämpningsmedelsrester, Solstice
Produktkod. 15604240
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604240 6 x 1 L Paket med 6
15684230 1 L 1 L
15694230 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15604240 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 344996X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5900.00 SEK
    2313.98 SEK / Paket med 6
    Save 3586.02 SEK
    60% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™ , för analys av bekämpningsmedelsrester
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-84-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00008943
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,4-Trimethylpentane
Densitet 0,692 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.06
Flampunkt −12 °C (10,4 °F)
Tändpunkt 745 °F
Linjär formel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Ångtryck 41 mmHg (21 °C)
UN-nummer UN1262
Beilstein 1696876
Formel vikt 114,23 g/mol
Procent renhet ≥99 % (GC)
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.