Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10264210 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10264210 5 L Aluminiumburk 5 L
10589580 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10264210 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3606/21
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C8H18, CAS-nummer-540-84-1, 2, 2, 4-trimetylpentan, 2,4,4-trimetylpentan, ch3 2chch2c ch3 3, i-oktan, isobutyltrimetyletan, isobutyltrimetylmetan, isooktan, isopentan, 4-metyl, 2, 2, 2,3 unii-qab8f5669o, 2,5 L, 98 grader C, CHEBI:62805, färglös, 114,23 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-84-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer 8943
InChI-nyckel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-namn 2,2,4-trimetylpentan
LEDER CC(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Smältpunkt -107°C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning Aluminiumburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 51mbar at 20°C
Viskositet 0.51 mPaS at 22°C
Kokpunkt 98°C
Formel vikt 114.23g/mol